Propoxybenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Phenyl propyl ether
OR900706-1G OR900706-5G
APOSOR900706-1GEA 33.5 EUR
APOSOR900706-1G APOSOR900706-5G
Propoxybenzene 98%
Propoxybenzene
Formula: C₉H₁₂O
MW: 136.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039935
Núm. CAS: 622-85-5