Ácido (2-toliloxi)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900710-100G OR900710-25G
APOSOR900710-100GEA 469 EUR
APOSOR900710-100G APOSOR900710-25G
Ácido (2-toliloxi)acético 98%
Ácido (2-toliloxi)acético
Formula: (C₆H₄CH₃)OCH₂COOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014354
Núm. CAS: 1878-49-5