Ácido (3-toliloxi)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ácido (3-metilfenoxi)acético
OR900712-25G
APOSOR900712-25GEA 151 EUR
APOSOR900712-25G
Ácido (3-toliloxi)acético 98%
Ácido (3-toliloxi)acético
Formula: (C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH
MW: 166,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014358
Núm. CAS: 1643-15-8