1,1-Dimetoxietil(dimetil)amina 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1,1-Dimethoxyethyl)dimethylamine, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
OR900738-100G
APOSOR900738-100GEA 88.6 EUR
APOSOR900738-100G
1,1-Dimetoxietil(dimetil)amina 90%
1,1-Dimetoxietil(dimetil)amina
Formula: C₆H₁₅NO₂
MW: 133,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008476
Núm. CAS: 18871-66-4