Croman-4-ol 97%

Proveedor: Apollo Scientific

OR900753-25G OR900753-5G
APOSOR900753-25GEA 289 EUR
APOSOR900753-25G APOSOR900753-5G
Croman-4-ol 97%
Croman-4-ol
Formula: C₉H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006849
Núm. CAS: 1481-93-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR