Cloruro de 5-bromotiofeno-2-sulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromo-2-thiophenesulphonyl Chloride, 5-Bromothiophene-2-sulphonyl chloride
OR9008-25G OR9008-5G
APOSOR9008-25GEA 39.3 EUR
APOSOR9008-25G APOSOR9008-5G
Cloruro de 5-bromotiofeno-2-sulfonilo 98%
Cloruro de 5-bromotiofeno-2-sulfonilo
Formula: C₄H₂BrClO₂S₂
Pto. Ebullición: 99…102 °C/0,5mmHg
Pto. de fusión: 39…44 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00084909
Núm. CAS: 55854-46-1
UN: 3261
ADR: 8,II