3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900820-1G OR900820-5G
APOSOR900820-1GEA 145 EUR
APOSOR900820-1G APOSOR900820-5G
3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitrile 98%
3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Formula: C₁₃H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05854256
Núm. CAS: 154848-43-8