4-Bromothiophene-2-methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Bromo-2-thiophenemethanol, (4-Bromothiophen-2-yl)methanol, 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)thiophene
OR900842-25G OR900842-5G
APOSOR900842-25GEA 114 EUR
APOSOR900842-25G APOSOR900842-5G
4-Bromothiophene-2-methanol 98%
4-Bromothiophene-2-methanol
Formula: C₅H₅BrOS
MW: 193,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115392
Núm. CAS: 79757-77-0