(6-Bromo-3-pyridinyl)methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-5-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Bromo-5-pyridinemethanol, (6-Bromopyridin-3-yl)methanol
OR900843-25G
APOSOR900843-25GEA 108 EUR
APOSOR900843-25G
(6-Bromo-3-pyridinyl)methanol 98%
(6-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974508
Núm. CAS: 122306-01-8