Ethyl isoxazole-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900850-1G OR900850-250MG
APOSOR900850-1GEA 174 EUR
APOSOR900850-1G APOSOR900850-250MG
Ethyl isoxazole-4-carboxylate 95%
Ethyl isoxazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368244
Núm. CAS: 80370-40-7