Alcohol 4-aminobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9011-100G OR9011-25G OR9011-5G
APOSOR9011-100GEA 108 EUR
APOSOR9011-100G APOSOR9011-25G APOSOR9011-5G
Alcohol 4-aminobencílico 98%
Alcohol 4-aminobencílico
Formula: C₇H₉NO
Pto. de fusión: 61…63 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014782
Núm. CAS: 623-04-1
EINECS: 210-767-5