2-(Clorometil)bencimidazol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Clorometil)-1H-bencimidazol
OR9012-5G
OR9012-25G
OR9012-100G
OR9012-1G
OR9012-10G
APOSOR9012-5GEA
29
EUR
APOSOR9012-5G
APOSOR9012-25G
APOSOR9012-100G
APOSOR9012-1G
APOSOR9012-10G
2-(Clorometil)bencimidazol 96%
2-(Clorometil)bencimidazol
Formula:
C₈H₇ClN₂ Pto. de fusión: 141…148 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005602 Núm. CAS: 4857-04-9 EINECS: 225-452-8 |