1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Pyrrolidineethanol, N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
OR901254-100G OR901254-500G
APOSOR901254-100GEA 78.3 EUR
APOSOR901254-100G APOSOR901254-500G
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 98%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Formula: C₆H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003181
Núm. CAS: 2955-88-6
UN: 1993
ADR: 3,III