3-Bromomethylquinoxaline-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9013-25G OR9013-5G
APOSOR9013-25GEA 149 EUR
APOSOR9013-25G APOSOR9013-5G
3-Bromomethylquinoxaline-2-one 97%
3-Bromomethylquinoxaline-2-one
Formula: C₉H₇BrN₂O
Pto. de fusión: 200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412060
Núm. CAS: 62235-61-4
UN: 1759
ADR: 8,III