5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9015-1G OR9015-250MG
APOSOR9015-1GEA 280 EUR
APOSOR9015-1G APOSOR9015-250MG
5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride 97%
5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₃BrClNO₂S
Pto. de fusión: 60…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235263
Núm. CAS: 65001-21-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III