1-Benzylpyrrolidin-3-ylmethanol 97%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 1-(Phenylmethyl)-3-pyrrolidinemethanol

OR901559-25G OR901559-5G
APOSOR901559-25GEA 401 EUR
APOSOR901559-25G APOSOR901559-5G
1-Benzylpyrrolidin-3-ylmethanol 97%
1-Benzylpyrrolidin-3-ylmethanol
Formula: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038527
Núm. CAS: 5731-17-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR