4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(2-Methyl-1-propenyl)boronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methylprop-1-en-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane
OR901569-25G
APOSOR901569-25GEA
94.4
EUR
APOSOR901569-25G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane 98%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₁₀H₁₉BO₂ MW: 182,07 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09842762 Núm. CAS: 126689-00-7 |