(N-Formyl-N'-(6-chloropyrid-2yl)hydrazine) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901597-1G
OR901597-25G
OR901597-5G
APOSOR901597-1GEA
125
EUR
APOSOR901597-1G
APOSOR901597-25G
APOSOR901597-5G
(N-Formyl-N'-(6-chloropyrid-2yl)hydrazine) 98%
(N-Formyl-N'-(6-chloropyrid-2yl)hydrazine)
Formula:
C₆H₆ClN₃O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11706996 Núm. CAS: 66999-50-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...