Methyl-5-nitropicolinate 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR901602-1G OR901602-5G OR901602-25G
APOSOR901602-1GEA 75.4 EUR
APOSOR901602-1G APOSOR901602-5G APOSOR901602-25G
Methyl-5-nitropicolinate 98%
Methyl-5-nitropicolinate
Formula: C₇H₆N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09062740
Núm. CAS: 29682-14-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR