6-Methyl-2-quinolinol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Methylquinolin-2(1H)-one
OR901618-1G OR901618-5G
APOSOR901618-1GEA 71.2 EUR
APOSOR901618-1G APOSOR901618-5G
6-Methyl-2-quinolinol 98%
6-Methyl-2-quinolinol
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,1846 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236767
Núm. CAS: 4053-34-3