2-Cyano-3-methoxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Methoxypicolinonitrile, 3-methoxypyridine-2-carbonitrile
OR901628-1G OR901628-5G
APOSOR901628-1GEA 145 EUR
APOSOR901628-1G APOSOR901628-5G
2-Cyano-3-methoxypyridine 98%
2-Cyano-3-methoxypyridine
Formula: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07374875
Núm. CAS: 24059-89-0