3-Methoxypyridine-2-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901629-1G OR901629-5G
APOSOR901629-1GEA 144 EUR
APOSOR901629-1G APOSOR901629-5G
3-Methoxypyridine-2-carbaldehyde 97%
3-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₇H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664031
Núm. CAS: 1849-53-2