5-Bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-2-(N-methylamino)pyridine, 5-Bromo-2-methylaminopyridine
OR901635-5G
APOSOR901635-5GEA 58 EUR
APOSOR901635-5G
5-Bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
5-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
Formula: C₆H₇BrN₂
MW: 187,0400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08272096
Núm. CAS: 84539-30-0