8-Methyl-2-quinolinol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 8-Methylquinolin-2(1H)-one, 8-Methyl-2(1H)-quinolinone
OR901652-1G OR901652-5G
APOSOR901652-1GEA 49.3 EUR
APOSOR901652-1G APOSOR901652-5G
8-Methyl-2-quinolinol 98%
8-Methyl-2-quinolinol
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,1846 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13195790
Núm. CAS: 4053-36-5