2-Cloro-8-metilquinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901660-5G
APOSOR901660-5GEA 134 EUR
APOSOR901660-5G
2-Cloro-8-metilquinolina 98%
2-Cloro-8-metilquinolina
Formula: C₁₀H₈ClN
MW: 177,6300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11108682
Núm. CAS: 4225-85-8