2,8-Dichloroquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901662-25G
APOSOR901662-25GEA 142 EUR
APOSOR901662-25G
2,8-Dichloroquinoline 98%
2,8-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00832077
Núm. CAS: 4470-83-1