N-tert-Butylisonicotinamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901667-1G OR901667-25G OR901667-5G
APOSOR901667-1GEA 50.9 EUR
APOSOR901667-1G APOSOR901667-25G APOSOR901667-5G
N-tert-Butylisonicotinamide 98%
N-tert-Butylisonicotinamide
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466497
Núm. CAS: 65321-30-4