Methyl-2-quinolyl ether 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901672-1G OR901672-5G
APOSOR901672-1GEA 0 EUR
APOSOR901672-1G APOSOR901672-5G
Methyl-2-quinolyl ether 98%
Methyl-2-quinolyl ether
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01070847
Núm. CAS: 6931-16-4