2-Cloro-6-metilquinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901673-1G OR901673-5G
APOSOR901673-1GEA 43.5 EUR
APOSOR901673-1G APOSOR901673-5G
2-Cloro-6-metilquinolina 98%
2-Cloro-6-metilquinolina
Formula: C₁₀H₈ClN
MW: 177,6302 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462389
Núm. CAS: 4295-11-8