2-Cloro-6,8-dimetilquinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901674-1G OR901674-25G OR901674-5G
APOSOR901674-1GEA 125 EUR
APOSOR901674-1G APOSOR901674-25G APOSOR901674-5G
2-Cloro-6,8-dimetilquinolina 98%
2-Cloro-6,8-dimetilquinolina
Formula: C₁₁H₁₀ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143624
Núm. CAS: 139719-23-6