2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901680-1G
OR901680-5G
APOSOR901680-1GEA
81.2
EUR
APOSOR901680-1G
APOSOR901680-5G
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 96%
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Formula:
C₈H₇NO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00111560 Núm. CAS: 24195-07-1 |