6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR901681-25G
APOSOR901681-25GEA 111 EUR
APOSOR901681-25G
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₆BrNO₂
MW: 228,04 g/mol
Pto. de fusión: 220…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00461173
Núm. CAS: 24036-52-0