6-Phenyl-2-pyridone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Phenylpyridin-2(1H)-one
OR901687-1G OR901687-5G
APOSOR901687-1GEA 219 EUR
APOSOR901687-1G APOSOR901687-5G
6-Phenyl-2-pyridone 98%
6-Phenyl-2-pyridone
Formula: C₁₁H₉NO
MW: 171,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059760
Núm. CAS: 19006-82-7