2-Methoxy-6,8-dimethylquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901693-1G OR901693-25G OR901693-5G
APOSOR901693-1GEA 145 EUR
APOSOR901693-1G APOSOR901693-25G APOSOR901693-5G
2-Methoxy-6,8-dimethylquinoline 98%
2-Methoxy-6,8-dimethylquinoline
Formula: C₁₂H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143628
Núm. CAS: 861581-28-4