3,5-Dichloropyridine-N-oxide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,5-Dichloropyridine1-oxide
OR901695-25G
APOSOR901695-25GEA 259 EUR
APOSOR901695-25G
3,5-Dichloropyridine-N-oxide 98%
3,5-Dichloropyridine-N-oxide
Formula: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,9894 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00955620
Núm. CAS: 15177-57-8