Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9017-250MG OR9017-1G OR9017-5G
APOSOR9017-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR9017-250MG APOSOR9017-1G APOSOR9017-5G
Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride 95%
Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride
Formula: C₉H₇Cl₂NO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08272853
Núm. CAS: 105627-79-0
UN: 3261
ADR: 8,III