2,5-Dichloro-3-methoxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901752-1G OR901752-250MG
APOSOR901752-1GEA 574 EUR
APOSOR901752-1G APOSOR901752-250MG
2,5-Dichloro-3-methoxypyridine 98%
2,5-Dichloro-3-methoxypyridine
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185540
Núm. CAS: 1214366-19-4