5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-2-ethylaminopyridine
OR901754-10G
OR901754-1G
OR901754-5G
APOSOR901754-10GEA
1230
EUR
APOSOR901754-10G
APOSOR901754-1G
APOSOR901754-5G
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine 98%
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine
Formula:
C₇H₉BrN₂ MW: 201,07 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09743642 Núm. CAS: 856850-36-7 |