2-Bromo-4-hydroxypyridine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromopyridin-4-ol
OR901771-10G OR901771-1G OR901771-5G
APOSOR901771-10GEA 255 EUR
APOSOR901771-10G APOSOR901771-1G APOSOR901771-5G
2-Bromo-4-hydroxypyridine 96%
2-Bromo-4-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄BrNO
Pto. de fusión: 171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234040
Núm. CAS: 36953-40-9