3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901812-1G OR901812-5G
APOSOR901812-1GEA 121 EUR
APOSOR901812-1G APOSOR901812-5G
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine 98%
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12196974
Núm. CAS: 89639-36-1