2,4-Dimetoxipirimidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901864-100G
APOSOR901864-100GEA 172 EUR
APOSOR901864-100G
2,4-Dimetoxipirimidina 98%
2,4-Dimetoxipirimidina
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00056028
Núm. CAS: 3551-55-1