2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR901941-1G OR901941-5G
APOSOR901941-1GEA 48 EUR
APOSOR901941-1G APOSOR901941-5G
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0320 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07644625
Núm. CAS: 312325-72-7