6,7-Dichloroquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901961-1G OR901961-5G
APOSOR901961-1GEA 168 EUR
APOSOR901961-1G APOSOR901961-5G
6,7-Dichloroquinoline 98%
6,7-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878431
Núm. CAS: 40635-11-8