4-Methoxynicotinic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901967-1G OR901967-5G
APOSOR901967-1GEA 56.7 EUR
APOSOR901967-1G APOSOR901967-5G
4-Methoxynicotinic acid 98%
4-Methoxynicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115724
Núm. CAS: 10177-31-8