5-Chloro-2,3-dimethoxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901972-10G OR901972-1G OR901972-5G
APOSOR901972-10GEA 647 EUR
APOSOR901972-10G APOSOR901972-1G APOSOR901972-5G
5-Chloro-2,3-dimethoxypyridine 98%
5-Chloro-2,3-dimethoxypyridine
Formula: C₇H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09972187
Núm. CAS: 284040-73-9