5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-1-methyl-2(1H)-pyridinone
OR901973-5G
APOSOR901973-5GEA 60.9 EUR
APOSOR901973-5G
5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09972188
Núm. CAS: 81971-39-3