4-Hidroxinicotinato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901986-1G OR901986-250MG
APOSOR901986-1GEA 173 EUR
APOSOR901986-1G APOSOR901986-250MG
4-Hidroxinicotinato de metilo 98%
4-Hidroxinicotinato de metilo
Formula: C₇H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114270
Núm. CAS: 67367-24-2