2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902003-1G OR902003-25G OR902003-5G
APOSOR902003-1GEA 132 EUR
APOSOR902003-1G APOSOR902003-25G APOSOR902003-5G
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline
Formula: C₉H₁₁N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699715
Núm. CAS: 1033202-65-1