2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Ethylamino-5-methyl-3-nitropyridine
OR902004-100G OR902004-25G OR902004-5G
APOSOR902004-100GEA 647 EUR
APOSOR902004-100G APOSOR902004-25G APOSOR902004-5G
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline
Formula: C₈H₁₁N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09862688
Núm. CAS: 106690-40-8