6-(Dimetilamino)nicotinato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 6-dimethylamino-3-pyridinecarboxylate
OR902009-1G OR902009-5G
APOSOR902009-1GEA 168 EUR
APOSOR902009-1G APOSOR902009-5G
6-(Dimetilamino)nicotinato de metilo 98%
6-(Dimetilamino)nicotinato de metilo
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699718
Núm. CAS: 26218-81-5